Learn More
Sulfatinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495806 100 mg -
16491229 1 mg 1 Milligramm
16447797 5 mg 5 Milligramm
16445078 10 mg -
16411317 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495806 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12297
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sulfatinib (HMPL-012) is a potent and highly selective tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3, FGFR1 and CSF1R with IC50s of in a range of 1 to 24 nM.
Sulfatinib (HMPL-012) is a potent and highly selective tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3, FGFR1 and CSF1R with IC50s of in a range of 1 to 24 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfatinib
CAS 1308672-74-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28N6O3S
Menge 100 mg
Synonym HMPL-012
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.08 mM)
SMILES O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CC4=C(NC(C)=C4)C=C3)=N2)=C1)(NCCN(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 480.58
Formelmasse 480.58
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease