Learn More
Sulfisoxazole, MedChemExpress
Beschreibung
Sulfisoxazole (Sulfafurazole) is an endothelin receptor antagonist with IC50 values of 0.60 μM and 22 μM against endothelin receptor A and endothelin receptor B, respectively. Sulfisoxazole is a sulfonamide antibacterial with an oxazole substituent. Sulfisoxazole inhibits breast cancer exosome release by targeting endothelin receptor A.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfisoxazole |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 127-69-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H13N3O3S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Sulfafurazole |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 150 mg/mL (561.17 mM) |
| Mehr anzeigen |