missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfisoxazole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16402106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16402106

Marke: Medchem Express HYB0323

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Sulfisoxazole (Sulfafurazole) is an endothelin receptor antagonist with IC50 values of 0.60 μM and 22 μM against endothelin receptor A and endothelin receptor B, respectively. Sulfisoxazole is a sulfonamide antibacterial with an oxazole substituent. Sulfisoxazole inhibits breast cancer exosome release by targeting endothelin receptor A.

Sulfisoxazole (Sulfafurazole) is an endothelin receptor antagonist with IC50 values of 0.60 μM and 22 μM against endothelin receptor A and endothelin receptor B, respectively. Sulfisoxazole is a sulfonamide antibacterial with an oxazole substituent. Sulfisoxazole inhibits breast cancer exosome release by targeting endothelin receptor A.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfisoxazole
Physikalische Form Solid
CAS 127-69-5
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H13N3O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfafurazole
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (561.17 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=C(C)C(C)=NO2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 267.3
Formelmasse 267.3
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt