Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Kennzeichnen Sie aufgereinigte Proteine bei primären Aminen chemisch, um die Biotinylierung kovalent miteinander zu verknüpfen und sie an Partner der Proteininteraktion zu übertragen.
Marke: Thermo Scientific™ 33034
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin-Label-Transfer-Reagenz ist ein multifunktionales Reagenz zur Markierung eines gereinigten Proteins und anschließender kovalenter Übertragung des angehängten Biotin-Tags auf bestimmte Akteure dieses Proteins.
Das gebrauchsfertige Kit macht die Vorbereitung der erforderlichen Puffer oder den Kauf der für die Durchführung eines Label-Transfer-Experiments erforderlichen kritischen Reagenzien überflüssig. Die Hauptreagenzien Sulfo-SBED und DTT werden in einer einzigartigen No-Weigh-Einwegverpackung geliefert.Leistungsmerkmale:
- Sulfo-NHS-Ester reagiert mit primären Aminen bei pH7 - 9
- Arylazid konjugiert zufällig, wenn es mit UV-Licht aktiviert wird
- Die spaltbare Disulfid-Bindung ermöglicht den Biotin-Label-Transfer
- Entdecken Sie Proteininteraktionen ohne Radiomarkierung
Enthält:
No-Weigh-Sulfo-SBED-Label-Transferreagenz,8×1 mg; BupH-Phosphatgepuffertes Salin, 1 Pk. (Ergibt 500 ml); Label-Transfer-Puffer (20x), 200 ml (ergibt 4 l); Streptavidin-HRP-Konjugat, 0.1 mg; No-Weigh Dithiothreitol (DTT), 8×7.7 mg; Slide-A-Lyzer MINI Dialysekassetten plus Schwimmer, 10 K MWCO, 10 - 100 μl, 10 Einheiten/Pk.
Spezifikation
Pierce Sulfo-SBED Biotin Label Transfer-Reagenz, No-Weigh-Format | |
8 x 1 mg | |
879.98 | |
Amin-zu-nichtselektiv |
Sulfo-N-Hydroxysuccinimidyl-2-(6-[biotinamido]-2-(p-azido benzamido)-hexanoamido)ethyl-1,3'-Dithioproprionat; festes Pulver | |
18 ml typische 1X (0.5 mM) Reaktionslösung (insgesamt) oder 8 einzelne Anwendungen | |
Water |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.