Learn More
Sulforhodamine B sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Artikelnummer. 16498916
Marke: Medchem Express HYD0974
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Sulforhodamine B sodium salt is a fluorescent dye with uses spanning from laser-induced fluorescence (LIF) to the quantification of cellular proteins of cultured cells.
Sulforhodamine B sodium salt is a fluorescent dye with uses spanning from laser-induced fluorescence (LIF) to the quantification of cellular proteins of cultured cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine B sodium salt
CAS 3520-42-1
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H29N2NaO7S2
Synonym Acid Red 52 Kiton Red 620
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (86.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C3C=CC(N(CC)CC)=CC3=[O+]C4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)C(S(=O)([O-])=O)=C1)(O[Na])=O
Molekulargewicht (g/mol) 580.65
Formelmasse 580.65
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Farbe Brown
Menge 100 mg
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.