missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulforhodamine B sodium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096891
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16498916

Marke: Medchem Express HYD0974

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Sulforhodamine B sodium salt is a fluorescent dye with uses spanning from laser-induced fluorescence (LIF) to the quantification of cellular proteins of cultured cells.

Sulforhodamine B sodium salt is a fluorescent dye with uses spanning from laser-induced fluorescence (LIF) to the quantification of cellular proteins of cultured cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulforhodamine B sodium salt
CAS 3520-42-1
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H29N2NaO7S2
Synonym Acid Red 52 Kiton Red 620
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (86.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C3C=CC(N(CC)CC)=CC3=[O+]C4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)C(S(=O)([O-])=O)=C1)(O[Na])=O
Molekulargewicht (g/mol) 580.65
Formelmasse 580.65
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Farbe Brown
Menge 100 mg
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt