Learn More
Sulfosalicylsäure, Dihydrat, Kristalle, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15507834 2 kg Weithalsflasche Braunglas 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15507834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 036405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2018.18 €
    1577.12 € / 2 Kilogramm
    Sparen 441.06 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-83-3
Summenformel C9H14O6S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure-Dihydrat, 5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, Sulfosalicylsäuredihydrat, Benzoesäure, 2-Hydroxy-5-Sulfo-,Dihydrat, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure, Hydrat, Hydrat, 5-Sulfosalicylsäure, Salicylsäure, 5-sulfo-, Dihydrat, ACMC-1AMYD, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfosalicylsäure
Namenshinweis Dihydrat
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 2 kg
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
Formelmasse 254.22
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristalle