Learn More
Schwefelsäurekonzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.5 M H2SO4 (1.0 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
6 x 1 ea.
Je 1 x
Verpackung:
Ampulle
Plastic Bottle
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäure-Konzentrat |
Verpackung | Ampulle |
Menge | Je 1 x |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | UN2796 |
Beilstein | 2037554 |
Formelmasse | 98.08 mol |