Learn More
Schwefelsäurekonzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.25 M H2SO4 (0.5 N), Honeywell Fluka™
51.82 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 Ea.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäure-Konzentrat |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 1 St. |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | UN2796 |
Beilstein | 2037554 |
Formelmasse | 98.08 mol |