Learn More
Schwefelsäurelösung, 0,25 M, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
10 L
10 l
4 x 5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
VOLPAC™ CONTAINER
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäurelösung |
Konzentration | 0.25 M |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 l |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Formelmasse | 98.08 mol |
Güte | Reagenz Ph. Eur. |