Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulindac
Artikelnummer. 15404299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15404299 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61772.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 38194-50-2 | C20H17FO3S, C20H17FO3S | 356.41 g/mol
Sulindac inhibits the NF-κB pathway. Sulindac is a non-steroidal anti-inflammatory drug. Sulindac reduces the level and activity of several cyclin-dependent kinases and induces apoptosis. It is an antitumor agent. Sulindac is an inhibitor of Cox-1 and Cox-2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase-1 and induces apoptosis in HT-29 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38194-50-2
Summenformel C20H17FO3S
Synonym cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid; MK-231
Spezifikation
Menge 5 g
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase-1 and induces apoptosis in HT-29 cells
Formelmasse 356.41g/mol
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver