Learn More
Gibertini Elettronica™ Super Alcomat Elektronische Hydrostatikwaage
Artikelnummer. 11917606
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
10 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
11917606 10 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11917606 Lieferant Gibertini Elettronica™ Lieferanten-Nr. SUPERALCOMAT
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestimmen Sie die Alkoholkonzentration nach Volumen-ASV, Gesamttrockenextrakt und Mostbewertung. Gibertini Elettronica™ Super Alcomat Electronic Hydrostatic Balance ist vollautomatisch, einfach zu bedienen und OIV-konform.
Die Anzeige der Alkoholkonzentration nach Volumen von 0.13 bis 99.98 % ASV wird auf einem großen LCD-Bildschirm gleichzeitig mit der Anzeige der Temperatur, Dichte bei 20 C° C und anderen Parametern angezeigt.
Das Lesemodul mit einer Duschschutztastatur ermöglicht dem Benutzer die einfache Ausführung der folgenden Funktionen:
  • Korrigieren des Volumens des Schwimmers mit H2O oder zertifizierte Standardlösung
  • Zeroset und Kalibrierung des SuperAlcomat
  • Datums-, Stunden-, Minuten- und andere Parameter
  • Lesewerte und andere Parameter drucken (Drucker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Evaluation: Baumè , Babo, Brix und Oechsle Grad
  • Sprachen: Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Arbeitstemperatur: 10 °C bis 30 °C
ALKOHOLGEHALT (ASV):
  • Lesebereich: 0.13 bis 98.98 % ASV
  • Lesbarkeit: 0.01 % ASV
  • Lesbarkeit und Wiederholbarkeit von Ablesungen: ±0.03 ASV (zwischen 15 und 25° C)
DICHTE
  • Messbereich für die relative Dichte: 0.5 bis 2.25
  • Lesbarkeit 0.00005
  • Wiederholbarkeit der Messungen: ±0.00005
BEWERTUNG
  • Relative Dichte d20/20: 1.04-1.16
Spezifikation
Produkttyp Hydrostatische Skala
Display LCD
Spannung 10 V
Tiefe (metrisch) 370 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der alkoholischen Belastung nach Volumen ASV, Gesamttrockenextrakt und Mostbewertung
Höhe (metrisch) 380 mm
Maximale Temperatur (metrisch) 30 °C
Breite (metrisch) 210 mm