Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Basisplatte und Zubehör für Gas-Kartuschenfilter
Wählen Sie aus einer Reihe hochwertiger Basisplatten/Verteiler für Ihre Thermo Scientific™ Super Clean™ Kartuschenfilter.
33.70 € - 1344.35 €
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10544305
|
Thermo Scientific™
60180-815 |
Doppelgrundplatte | 2 x Kombifilter | Für Gas: Luft und Brenngas |
715.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10631016
|
Thermo Scientific™
60180-817 |
Dreifach-Grundplatte | Dreifach- und Zweifach-Kombifilter | Für Gas: Trägergas, Make-up-Gas und Brenngas |
1034.28 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10096114
|
Thermo Scientific™
60180-818 |
Grundplatte mit vier Positionen | Feuchtigkeit, Sauerstoff, 2 x Kohlenwasserstoff | Für Gas: Trägergas, Brenngas und Make-up-Gas (hohe Kapazität) |
1344.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10209414
|
Thermo Scientific™
60180-816 |
Grundplatte mit zwei Positionen, hoher Durchfluss | N2 in LC/MS, H2O in H2-/Luftgeneratoren | Für Gas: Trägergas, Make-up-Gas und Brenngas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
N/A | |||
11507781
|
Thermo Scientific™
60180-837 |
O-Ringe für Grundplatten | Super Clean Kartuschenfilter-Grundplatte | Zubehör |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
N/A | |||
10280095
|
Thermo Scientific™
60180-838 |
Abdeckkappe | Super Clean Kassettenfilter-Grundplatte | Keine Angabe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
N/A | |||
Beschreibung
Verwenden Sie qualitativ hochwertige Basisplatten/Verteiler für Ihre Thermo Scientific™ Super Clean™ Kartuschenfilter. Eine Reihe von Basisplatten-Optionen ermöglicht die Konfiguration nach Ihren individuellen Anforderungen. Nadelventile verhindern die Gefahr einer Kontamination der Gasleitung beim Kartuschenwechsel. Die Basisplatten verfügen über ein einmaliges Installationsverfahren. Super Clean Kartuschenfilter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zusätzliche Produktinformationen- Verwendung mit Super Clean Kartuschenfiltern
- Filter nicht im Lieferumfang enthalten
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.