Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfilter
Verbessern Sie die Gasqualität und optimieren Sie die GC-Analyse mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfiltern.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-831
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfiltern ein hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder 6,0 Grad) für optimale GC-Arbeitsleistung sicher. Die Basisplatten können für individuelle Benutzeranforderungen konfiguriert werden, und es gibt keine Kontamination während des Kartuschenwechsels. Anwenderfreundliche und kostengünstige Super Clean Gaskartuschenfilter ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel.
Zusätzliche Produktinformationen- Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
- Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- TÜV-geprüft
- Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
- Maximaler Durchfluss 7 l/min
Spezifikation
Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | |
24 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) | |
LC-MS |
Kohlenwasserstoff | |
Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten | |
KW-Zwillingsfilter für Trägerplatte für hohe Durchflussraten (LC/MS) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.