Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17426773
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2 ml
2,0 ml
Art der Kappe:
Extra große befestigte Verschlusskappen
Mit befestigten Verschlüssen
Schnappverschluss
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Kapazität (metrisch) Art der Kappe unitSize
17426773 Violett 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
16614012 Naturfarben 0,5 ml Mit befestigten Verschlüssen 1000 Stück
16624002 Durchsichtig 1,5 ml Extra große befestigte Verschlusskappen 500 Stück
16644012 Naturfarben 1,7 mL Mit befestigten Verschlüssen 500 Stück
16654012 Naturfarben 2,0 ml Mit befestigten Verschlüssen 500 Stück
16664012 Divers 2,0 ml Mit befestigten Verschlüssen 500 Stück
17416763 Gelb 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17426763 Orange 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17436763 Rot 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17446763 Violett 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17456763 Blau 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17466763 Grün 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17476763 Divers 1,5 ml Schnappverschluss 500 Stück
17486763 Bernsteinfarbig 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
17496763 Gelb 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
17406773 Orange 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
17416773 Rot 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
17436773 Blau 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
17446773 Grün 2 ml Schnappverschluss 500 Stück
19 options
Product Code. 17426773
Brand: Labcon 30468760009
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Specifications
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Violett
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis 121 °C
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Bodenform Konisch
Max. RZB 20.000 RCF
Graduierungen 0,1 mL