Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Description
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Specifications
Specifications
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylenharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80°bis 121 °C |
| Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) |
| Show More |