Learn More
Labcon SuperClear™ Probennahme- und Transportröhrchen – 5 ml
Mit aufgesetzter Kappe und integrierter geformter Elastomerversiegelung
177.00 € - 437.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probennahme- und Transportröhrchen |
---|---|
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Material | Polypropylen |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,1691 oz. |
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16696846
|
Labcon
3813-165-006-9 |
Steril | 1/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
16616856
|
Labcon
3813-345-006-9 |
Steril | 50/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
16606856
|
Labcon
3813-340-006-9 |
Unsteril | 50/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
16626856
|
Labcon
3813-870-006-9 |
Nicht steril | 500/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Optionen für validierte Sterilisation (ISO 11137) stehen für Forschungs- und medizinische Labore zur Verfügung
- Nach IATA für 95 kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
- Mit aufgesetzter Kappe und integrierter geformter Elastomerversiegelung
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar (mit aufgesetzten Kappen)
- Zentrifugation bis 17.000 g
- Mindesttemperatur: -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Probennahme- und Transportröhrchen | |
Ja | |
0,1691 oz. | |
Nach IATA für 95 kPa zertifiziert, frei von RNase-/DNase, frei von ATP, frei von Endotoxin (Pyrogen) | |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
17 mm | |
Schritte von 1 ml | |
Mattiertes Beschriftungsfeld | |
12,000 x g |
Ja | |
Polypropylen | |
5 ml | |
Violett | |
15 ml | |
Freistehendes Röhrchen | |
IATA DGR UN3373 Transport | |
60,2 mm | |
118 mm | |
15,2 mm |