Learn More
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, geschnitten
Die gedruckten Thermo Scientific™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette mit 7 Standardfarben ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
3.65 € - 3.90 €
Spezifikation
Dicke (metrisch) | 1 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Zertifizierung/Konformität | ISO 8037/l |
Beschichtung | Unbeschichtet |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10457673
|
Thermo Scientific™
AAAA000086##32E00MNZ10MH# |
Purple |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10748721
|
Thermo Scientific™
AAAA000082##32E00MNZ10MH# |
Pink |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
- Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
- SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
- Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Spezifikation
1 mm | |
26 mm | |
Unbeschichtet | |
Ja |
76 mm | |
ISO 8037/l | |
50/Box, 5,000 in Umkarton |