Learn More
Superfos™ SuperLift™ Standard aus PP (Polypropylen), mit zentrierendem Deckel
Artikelnummer. 10228014
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
223.7 mm
Höhe (metrisch):
12.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10228014 223.7 mm 12.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10228014 Lieferant Superfos™ Lieferanten-Nr. 1671
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Manufactured from polypropylene. Superfos™ SuperLift™ Polypropylene Standard with Centering Lid includes tamper evidence while the protective collar safeguards the lid to prevent container ovalisation.
  • Manufactured from polypropylene
  • Includes tamper evidence while the protective collar safeguards the lid and prevents container ovalisation.
  • Very good heat resistance
  • Packaging is suitable for hot filling.
  • Notably, plastic packaging become flexible when subjected to hot filling temperatures and care must be taken in relation to stacking immediately after hot filling.
  • Freezing conditions require special resins available on request.
Spezifikation
Produkttyp Standard mit zentrierendem Deckel
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Vorschrift der Europäischen Kommission Nr. 10/2011/EG Änderungen
Außendurchmesser (metrisch) 223.7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 3.5 und 5.8 l-Becher
Höhe (metrisch) 12.5 mm
Enthält Standard mit Zentrierstücken
Menge Je 1