Learn More
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Mouse, Clone: SOD1/2089, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 6647-MSM1-P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15980878
  • 554.40 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme)
Cytoplasmic
SOD1/2089
Unconjugated
Mouse
23kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6647
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human SOD1 protein
HeLa or Jurkat Cells. Breast or Ovarian carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.