missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Mouse, Clone: SOD1/2089, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 554.40 €
Spezifikation
| Antigen | Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) |
|---|---|
| Klon | SOD1/2089 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15970878
|
EnquireBio
6647-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980878
|
EnquireBio
6647-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
| Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human SOD1 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 23kDa |
| SOD1/2089 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6647 | |
| IgG | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| HeLa or Jurkat Cells. Breast or Ovarian carcinoma |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts