Learn More
Corning™ Supersome™ Humane CYP3A4 + Oxidoreduktase
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
CYP3A4 ist im Durchschnitt das am häufigsten vorkommende P450 in der menschlichen Leber. Gilt als das wichtigste P450 für den Arzneimittelmetabolismus und macht den Metabolismus von 50 % oder mehr verschreibungspflichtigen Medikamenten aus. CYP3A4 ist auch eine wichtige Isoform im Darm und kann erheblich zum oralen First-Pass-Metabolismus von Arzneimitteln beitragen.
CYP3A4 metabolisiert Cortisol, Nifedipin, Cyclosporin, Testosteron, Östrogen, Warfarin™, Gestoden, Ketoconazol, Miconazol, Dapson, FK-506, Chinidin, Lovastatin, Erythromycin und zahlreiche andere Arzneimittel. Ist an vielen klinisch wichtigen Arzneimittelwechselwirkungen beteiligt. CYP3A4 aktiviert Aflatoxin B5-assoziierte Karzinogene und Senecionin. CYP3A4-Protein-Spiegel können durch Liganden von CAR und PXR (z. B. Phenobarbital, Rifampin und Phenytoin) mehrfach in der Leber induziert werden.
Enthält menschliche Oxidoreduktase, nicht jedoch Zytochrom b5
Spezifikation
Spezifikation
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | -80 °C |
| Enzym | P450 |
| Menge | 1 nmol |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.