Learn More
Suramin Hexanatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326401 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10391144 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 328540500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    90.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 19.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 129-46-4 | Molecular Formula: C51H34N6Na6O23S6 | Molecular Weight: 1429.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-46-4
Summenformel C51H34N6Na6O23S6
Molekulargewicht (g/mol) 1429.15
MDL-Nummer MFCD00210217
InChI-Schlüssel VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Synonym suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
PubChem CID 8514
IUPAC-Name hexasodium 8-{4-methyl-3-[3-({[3-({2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)phenyl]carbamoyl}amino)benzamido]benzamido}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Suramin hexasodium salt
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 1429.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.