Learn More
Miele Professional™ Deckel
Flächensieb E 319/3 zum optimalen Schutz vor Verschmutzung durch Etiketten oder Glassplitter
Marke: Miele Professional™ 6477070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Flächensieb für Grobschmutz
- Verhindert die Verschmutzung durch Etiketten von Laborgläsern
- Verhindert die Verschmutzung durch Glassplitter bei Glasbruch
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
500 mm |
Abdeckung | |
E 319/3 Einsatz 1/1 | |
488 mm | |
Je 1 |