Learn More
Survivin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Survivin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28 € - 714.00 €
Spezifikation
Antigen Survivin Ab-1
Klon 8E2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12649256
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1201-P1
200μg/mL 500 μL
410.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12639256
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1201-P0
200μg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12629256
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1201-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Research Areas: Apoptosis; Survivin, a new inhibitor of apoptosis (IAP) protein, is expressed in the G2/M phase of the cell cycle in a cycle-regulated manner. At the beginning of mitosis, survivin associates with microtubules of the mitotic spindle in a specific and saturable reaction that is regulated by microtubule dynamics. Disruption of survivin-microtubule interactions results in loss of survivin's anti-apoptosis function and increased caspase-3 activity, a mechanism involved in cell death, during mitosis. It indicates that survivin may counteract a default induction of apoptosis in G2/M phase. The overexpression of survivin in cancer may overcome this apoptotic checkpoint and favour aberrant progression of transformed cells through mitosis.
Host Species: Mouse
Clone: 8E2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 1-99
Immunogen: Full-length recombinant human survivin protein
Molecular Weight: 16.5kDa
Positive Control: HeLa cells
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Survivin Ab-1
Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Apoptosis
Full length recombinant human survivin protein
Primary
8E2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Rat
IgG2a κ