Learn More
Sutezolid, MedChemExpress
Beschreibung
Sutezolid (PNU-100480), an orally active oxazolidinone antimicrobial agent, acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Sutezolid has potent activity against mycobacteria, and is used for the research of drug-resistant tuberculosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sutezolid |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 168828-58-8 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H20FN3O3S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PNU-100480 U-100480 PF-02341272 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |