missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Suxibuzone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. Menge
16498658 10 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16498658

Marke: Medchem Express HYB1079

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.

Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26N2O6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.07 mM)
SMILES O=C(OCC1(CCCC)C(N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O)=O)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 438.47
Formelmasse 438.47
Reinheit (%) 99.53%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.