Learn More
Rotulex™ Verbindungsklammer aus Metall
Federbelastete Metallklemmen. Rotulex™ Metallverbindungsklemmen wurden zur Befestigung der entsprechenden Rotulex™ Glaswarensysteme mit Kugelgelenken entwickelt.
23.00 € - 880.00 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13191364
|
SVL
RC35 |
Bohrungsgröße ca.: 20 mm |
46.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12059032
|
SVL
RC41 |
Bohrungsgröße ca.: 25 mm |
46.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12099111
|
SVL
RC29 |
Bohrungsgröße ca.: 15 mm |
28.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12434751
|
SVL
RC13 |
Bohrungsgröße ca.: 5 mm |
23.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557950
|
SVL
RC64 |
Ungefähre Bohrung: 40 mm |
880.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10686475
|
SVL
RC19 |
Ungefähre Bohrung: 9 mm |
24.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Das System besteht aus einem Kugelgelenk, einem PTFE-ummantelten O-Ring und einem Hülsengelenk, die mit der Gelenkklemme gesichert werden
- Die Komponenten sind separat zu bestellen
- In verschiedenen Größen erhältlich