Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix
Artikelnummer. 16488936
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reactions
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488936 100 Reactions 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488936 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYK0501
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress MCE qPCR Master Mix is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Produkttyp Kits
Menge 100 Reactions
Versandbedingung Room temperature