Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
Tekniske data
Tekniske data
| Inhalt und Lagerung | Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C. |
| Produkttyp | Kits |
| Menge | 2000 Reactions |
| Versandbedingung | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?