Learn More
sym-Diphenylcarbazid, 98 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10437000 100 g Glasflasche 100 Gramm
10427000 25 g Glasflasche 25 Gramm
11925661 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158841000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-22-7
Summenformel C13H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 242.28
InChI-Schlüssel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC-Name 1,3-Dianilinharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sym-Diphenylcarbazide
Schmelzpunkt 173.0°C to 176.0°C
Farbe Beige bis rosa
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 15,292
Empfindlichkeit (to chromate) passes test
Merck Index 15,3352
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) 98%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver oder Flocken