Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit großer Oberfläche für Trennungen von aromatischen Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 97902-052130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11879392
  • 980.43 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl-LC-Säulen reproduzierbare und konsistente Trennungen von aromatischen Verbindungen in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit hoher Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und liefern reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die Phenyl-gebundene aromatische Phase bietet eine alternative Selektivität zu C18-Säulen und ist besonders nützlich für eine optimierte Retention aromatischer Analyten. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppelte Endkappen ermöglichen zusätzliche Oberflächenabdeckung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Alternative Selektivität
  • Verbesserte Retention von aromatischen Verbindungen
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1,7 μm für schnelle Ultra-High-Performance-LC-Trennungen (UHPLC) und 3 μm und 5 μm für herkömmliche HPLC-Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
18.130 psi (1.250 bar)
2 bis 8
320 m²/g
L11
Syncronis
11 %
Ja
2,1 mm
50 mm
1,7 μm
100 Å
60 °C
Phenyl (Ph)
Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.