Learn More
Invitrogen™ Syndecan 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3890)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Antigen Syndecan 3
Klon 24GB3890
Konzentration 0.2 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275232
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557275
100 μL
500.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30275166
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557276
20 μL
146.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Syndecan 3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the syndecan proteoglycan family. It may play a role in the organization of cell shape by affecting the actin cytoskeleton, possibly by transferring signals from the cell surface in a sugar-dependent mechanism. Allelic variants of this gene have been associated with obesity.
Spezifikation
Spezifikation
Syndecan 3
0.2 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O75056, P33671, Q64519
116673, 20970, 9672
A synthesized peptide derived from human Syndecan 3 (aa 51-78).
Antibody
24GB3890
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Sdc3
Kiaa0468; mKIAA0468; Neuroglycan; N-syndecan; SDC3; SDCN; syn-3; Synd3; syndecan 1; syndecan 3; syndecan neural type; syndecan proteoglycan 3; syndecan-3; wu:fa97a01
Sdc3