Learn More
SYP-5, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499676 50 mg -
16474416 100 mg 100 Milligramm
16465857 5 mg 5 Milligramm
16433128 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499676 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100693
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SYP-5
CAS 1384268-04-5
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16O3S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (106.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(C=CC(C)(C)O2)=C2C=C1)/C=C/C3=CC=CS3
Molekulargewicht (g/mol) 312.38
Formelmasse 312.38
Reinheit (%) 98.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death