Learn More
SYT16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15790021
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TRERMMGEKL FYLSHLHPEG EMKVTLVLEP RSNISSGGSP LSPSAVSHSD STSSTQSLSH GGAPELLVGL SYNATTGRLS VEMIKGSHFR NLAVNRAPDT YGKLFLLNSV GQEMSRCKTS IRRGQPNPVY KETFVFQVAL FQLSDVTLM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
SYT16 Polyclonal antibody specifically detects SYT16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SYT16
Polyclonal
Unconjugated
SYT16
chr14 synaptotagmin; CHR14SYT; CTD-2277K2.1; STREP14; Synaptotagmin 14-like protein; synaptotagmin 16; synaptotagmin XIV-related protein; synaptotagmin XVI; synaptotagmin-16; SYT14L; syt14r; SYT16; yt14r
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83851
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q17RD7
SYT16
Recombinant protein corresponding to Human SYT16