Learn More
Synaptotagmin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550269
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15604205
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SYT4 protein.
May be involved in Ca2+-dependent exocytosis of secretory vesicles through Ca2+ and phospholipid binding to the C2 domain or may serve as Ca2+ sensors in the process of vesicular trafficking and exocytosis. Plays a role in dendrite formation by melanocytes (PubMed:23999003).
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 4
Polyclonal
Unconjugated
Syt4
HsT1192; KIAA1342; synaptotagmin 4; synaptotagmin IV; Synaptotagmin4; Synaptotagmin-4; Syt3; Syt4; SytIV
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6860
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.8 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9H2B2
Syt4
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human synaptotagmin IV