Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Artikelnummer. 10287064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10287064 100 Reaktionen 1 Stück
10277064 500 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10287064 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. S10349
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel ist ein neues hochgradig affines Nukleinsäurefärbemittel zum Nachweis von Totzellen und zur Analyse des Zellzyklus mit dem üblichen blauen 488 nm-Laser in der Durchflusszytometrie.
  • Ein neues, hochgradig affines Nukleinsäurefärbemittel zum Nachweis von Totzellen und zur Analyse des Zellzyklus mit dem üblichen blauen 488 nm-Laser in der Durchflusszytometrie
  • Das Spektrum des Farbstoffs ähnelt 7-AAD, jedoch mit schneller Aufnahmekinetik und relativ niedrigen VK-Werten.
  • Das SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel dringt effizienter in Zellen ein als 7-AAD, wodurch eine bessere Trennung von lebenden und toten Zellen erreicht wird.
  • Kann auch kombiniert mit fixierten Zellen für die DNA-Gehaltsanalyse in Kombination mit der RNAse-Behandlung verwendet werden.
  • Die Kits enthalten ein oder mehrere Fläschchen mit Trockenfarbstoff und wasserfreiem DMSO für eine beständige Haltbarkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel und 200 μl Dimethylsulfoxid (DMSO).
Bei ≤-20 °C lichtgeschützt lagern.
Beschreibung SYTOX™ AADvanced™ Totzellen-Farbstoff-Kit
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Totzellen-Färbemittelkit
Farbstofftyp SYTOX™ AADvanced™
Emission 647 nm
Excitation Wavelength Range 546 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie Molecular Probes, SYTOX
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Subzelluläre Lokalisation Zellkern, Nukleinsäuren