Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, for flow cytometry
Click to view available options
Menge:
1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Helles, anwenderfreundliches Nukleinsäurefärbemittel zur Unterscheidung zwischen toten und lebenden Zellen in Durchflusszytometrieassays
- Geeignet für die Durchflusszytometrie mit Blau-Laser 488 nm oder Grün-Laser 532 nm mit Emissionen innerhalb des Bandpassfilters 575/26 (ähnlich PE).
- Die Farbstoffkonzentration wurde für Proben mit Konzentrationen von 1 x 104 bis 1 x 106 Zellen/ml optimiert.
- Die Färbemittel wurden in mehreren Zelltypen validiert, darunter Jurkat, ReH, CHO, kg1a, 3T3, Hela, HEK (Primärzellen) und lysiertem Vollblut.
- Zudem wurden die Färbemittel in verschiedenen Anwendungen getestet, darunter Assays für Apoptose, Zellzyklus, Zellvermehrung und Immunphänotypisierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen SYTOX™ Orange Totzellenfärbemittel (250 μmol-Lösung in DMSO). Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
| Beschreibung | SYTOX™ Oranger Totzellen-Farbstoff, für Durchflusszytometrie |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Totzellenfärbemittel |
| Farbstofftyp | SYTOX™ Orange |
| Emission | 570 nm |
| Mehr anzeigen |