Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase, HC (30 U/μl)
Artikelnummer. 10548730 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
HC; 5.000 U
Packungsgröße:
5000 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10548730 HC; 5.000 U 5000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10548730 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EL0013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 €
    304.65 € / 5000 Stück
    Sparen 66.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
T4 DNA Ligase katalysiert die Bildung einer Phosphodiesterbindung zwischen nebeneinanderliegenden 5‘-Phosphat- und 3‘-Hydroxy-Enden in Doppelstrang-DNA oder -RNA
Katalysiert die Bildung einer Phosphodiesterbindung zwischen nebeneinanderliegenden 5‘-Phosphat- und 3‘-Hydroxy-Enden in Doppelstrang-DNA oder -RNA mit der Thermo Scientific™ T4 DNA-Ligase. Das Enzym repariert einsträngige Einbrüche (sog. Nicks) in Duplex-DNA und -RNA oder DNA/RNA-Hybriden. Es verbindet darüber hinaus DNA-Fragmente mit Sticky- oder Blunt-Kettenenden, übt aber auf einsträngige Nukleinsäuren keine Aktivität aus.
Die T4 DNA Ligase erfordert ATP als Kofaktor.
Highlights
  • Aktiv in Thermo Scientific Restriktionsenzym, PCR und RT-Puffern (bei Lieferung mit ATP)
  • Schnell – Die Sticky-End-Ligation ist innerhalb von 10  Minuten bei Raumtemperatur abgeschlossen.
  • Im Lieferumfang enthalten: PEG-Lösung für effiziente Blunt-End-Ligationen
Anwendungen
  • Klonen von DNA-Fragmenten, die aus Restriktionsenzymen erzeugt wurden
  • Klonen von PCR-Produkten
  • Verschmelzen doppelsträngiger Oligonukleotid-Linker bzw. -Adaptoren mit DNA
  • Ortsspezifische Mutagenese
  • Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP, Verfahren zur Herstellung eines genetischen Fingerabdrucks)
  • Ligase-vermittelter RNA-Nachweis (siehe Referenz  3)
  • Nick-Reparatur in Duplex-DNA, RNA oder DNA/RNA-Hybriden
  • Selbstzirkulation linearer DNA.
Hinweise
  • Die Bindung von T4 DNA Ligase an DNA kann zu einer Verschiebung der Bande im Agarosegel führen. Um dies zu vermeiden, die Proben mit 6X DNA-Ladefarbstoff & SDS-Lösung 5 Minuten lang bei 70 °C oder 10 Minuten lang bei 65 °C inkubieren und dann vor der Elektrophorese auf Eis kühlen.
  • Bei der Transformation darf das Volumen des Ligationsreaktionsgemischs das Volumen der kompetenten Zellen nicht um mehr als 10 % überschreiten.
  • Vor der Elektrotransformation muss die T4 DNA Ligase durch Zentrifugationssäule oder Chloroform-Extraktion aus dem Ligasegemisch entfernt werden. Die extrahierte DNA kann noch weiter mit Ethanol ausgefällt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 30 U/μl
Enzym DNA-Ligase
Kompatibler Puffer 10x T4-DNA-Ligasepuffer
Menge HC; 5.000 U
Produkttyp T4 DNA-Ligase