Learn More
T56-LIMKi, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483717 50 mg -
16483636 25 mg 25 Milligramm
16470208 5 mg 5 Milligramm
16447748 10 mg -
16447606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483717 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19352
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2; inhibits the growth of Panc-1 cells with an IC50 of 35.2 μM.
T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material T56-LIMKi
Physikalische Form Solid
CAS 924473-59-6
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H14F3N3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym T5601640
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NO1)NC2=CC=CC(C(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 389.33
Formelmasse 389.33
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research