Learn More
TACC3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552207
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15730161
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MSLQVLNDKN VSNEKNTENC DFLFSPPEVT GRSSVLRVSQ KENVPPKNLA KAMKVTFQTP LRDPQTHRIL SPSMASKLEA PFTQDDTLGL ENSHPVWTQK EN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 67%, Rat - 75%.
TACC3 Polyclonal antibody specifically detects TACC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TACC3
Polyclonal
Unconjugated
TACC3
Aint; Arnt interacting protein; ARNT-interacting protein; C86661; ERIC1; ERIC-1; Tacc3; transforming acidic coiled coil 3; transforming acidic coiled-coil containing protein 3; transforming acidic coiled-coil-containing protein 3; transforming, acidic coiled-coil containing protein 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10460
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y6A5
TACC3
Recombinant protein corresponding to Human TACC3