Learn More
Tacrolimus, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16416316
Marke: Medchem Express HY13756
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tacrolimus
CAS 104987-11-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C44H69NO12
Menge 100 mg
Synonym FK506 Fujimycin FR900506
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (186.56 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 804.02
Formelmasse 804.02
Reinheit (%) 95.2%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.