Learn More
Tacrolimus, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495838
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495838 10 mg -
16416316 100 mg -
16411106 200 mg 200 Milligramm
16481987 50 mg 50 Milligramm
16411706 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495838 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13756
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tacrolimus
CAS 104987-11-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C44H69NO12
Menge 10 mg
Synonym FK506 Fujimycin FR900506
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (186.56 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 804.02
Formelmasse 804.02
Reinheit (%) 95.2%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation