Learn More
Tacrolimus monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491987
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491987 50 mg 50 Milligramm
16468497 5 mg 5 Milligramm
16405848 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491987 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13756A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tacrolimus monohydrate
CAS 109581-93-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C44H71NO13
Menge 50 mg
Synonym FK506 monohydrateFujimycin monohydrateFR900506 monohydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (121.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O.O
Molekulargewicht (g/mol) 822.03
Formelmasse 822.03
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation