Learn More
TADA1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen TADA1L
Konzentration 0.59 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16819864
Unterlagen ansehen
Proteintech
20337-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16809864
Unterlagen ansehen
Proteintech
20337-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The MW of this protein is 37 kDa, and 20337-1-AP specifically recognizes the 37 kDa protein.
Probably involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
TADA1L
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q96BN2, Q99LM9
117143, 27878
TADA1L Fusion Protein Ag14118
Primary
-20°C
TADA1
0.59 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0764, RP1 9E21.4, SPT3 associated factor 42, STAF42, TADA1, TADA1L, Transcriptional adapter 1
Tada1
IgG
Antigen Affinity Chromatography