Learn More
Tadalafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474137 50 mg 50 Milligramm
16427976 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474137 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY90009A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tadalafil
CAS 171596-29-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H19N3O4
Menge 50 mg
Synonym IC-351
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMILES O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Molekulargewicht (g/mol) 389.4
Formelmasse 389.4
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation