Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (TRIS + Acetat + EDTA), 50x
Artikelnummer. 15486089
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15486089 2 L 2 Liter
15476089 1 l 1 Liter
15496089 4 L 4 Liter
3 options
Artikelnummer. 15486089
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63931.K3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TAE (50x), TRIS + Acetat + EDTA ist ein Puffer aus Tris-, Acetat- und EDTA-Komponenten und wird bei der Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen verwendet.
TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gel. It acts as a running buffer and as a gel preparation buffer. It is also useful for nucleic acid separations viz. DNA and RNA. Further, it is used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• TAE (50x, TRIS + Acetat + EDTA ermöglicht die Trennung von Nukleinsäure
Verwendung
• Dieser Puffer wurde zur Herstellung von Agarose- und Polyacrylamid-Gelen für die Elektrophorese von Nukleinsäuren verwendet
• Wird als Laufpuffer und Puffer für die Gelherstellung verwendet sowie für die nicht denaturierende RNA-Agarose-Gelelektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Farblos
Konzentration 50X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetate, EDTA