Learn More
TAK-071, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16455776 100 mg 100 Milligramm
16455028 10 mg 10 Milligramm
16431267 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455776 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY122190
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAK-071
CAS 1820812-16-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H24FN3O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 135 mg/mL (320.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=C(C)C(F)=C2CN1[C@@H]5[C@H](CCOC5)O
Molekulargewicht (g/mol) 421.46
Formelmasse 421.46
Reinheit (%) 99.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation