Learn More
TAK-593, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098047
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16499147
Marke: Medchem Express HY15506
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAK-593
CAS 1005780-62-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H23N7O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Molekulargewicht (g/mol) 445.47
Formelmasse 445.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.