missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAK-960 dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200101184
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496646 100 mg -
16482447 50 mg -
16446338 10 mg -
16408927 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496646 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15160B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TAK-960 dihydrochloride is an orally available, selective inhibitor of polo-like kinase 1 (PLK1), with an IC50 of 0.8 nM. TAK-960 dihydrochloride also shows inhibitory activities against PLK2 and PLK3, with IC50s of 16.9 and 50.2 nM, respectively. TAK-960 dihydrochloride inhibits proliferation of multiple cancer cell lines and exhibits significant efficacy against multiple tumor xenografts.

TAK-960 dihydrochloride is an orally available, selective inhibitor of polo-like kinase 1 (PLK1), with an IC50 of 0.8 nM. TAK-960 dihydrochloride also shows inhibitory activities against PLK2 and PLK3, with IC50s of 16.9 and 50.2 nM, respectively. TAK-960 dihydrochloride inhibits proliferation of multiple cancer cell lines and exhibits significant efficacy against multiple tumor xenografts.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TAK-960 dihydrochloride
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H36Cl2F3N7O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 10 mg/mL (15.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.23 mg/mL (5.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C(NC1CCN(C)CC1)C2=CC(OC)=C(NC3=NC=C(N4C)C(N(C5CCCC5)CC(F)(F)C4=O)=N3)C=C2F.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 634.52
Formelmasse 634.52
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.